missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Trousse de transfection

Numéro de catalogue. A4132602
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit (pour 1 L de production de longue tension)
1 kit (pour 10 L de production LV)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A4132602 1 kit (pour 10 L de production LV)
A4132601 1 kit (pour 1 L de production de longue tension)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A4132602 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4132602

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Gibco CTS LV-MAX kit de transfection est un composant essentiel du CTS LV-MAX système de production lentivirale.

The Gibco™ CTS LV-MAX Transfection Kit is an essential component of the CTS LV-MAX lentiviral production system. Based on extensive Design of Experiment (DOE) methodologies, the cationic lipid-based transfection reagent, lentiviral production supplement, and LV enhancer are specifically screened for maximal delivery of multiple DNA plasmids to achieve the highest possible lentiviral titer when used in conjunction with CTS Viral Production Cells cultured in CTS LV-MAX Production Medium.

All CTS LV-MAX Transfection Kit components are produced under cGMP manufacturing conditions with extensive quality-control testing to ensure proper preclinical, clinical, and commercial therapeutic viral vector applications.

Le Gibco CTS LV-MAX kit de transfection est un composant essentiel du CTS LV-MAX système de production lentivirale. Sur la base de méthodologies étendues de Design of Experiment (DOE), le réactif de transfection à base de lipides cationiques, le supplément de production lentivirale et l’amplificateur LV sont spécifiquement sélectionnés pour une délivrance maximale de plusieurs plasmides d’ADN afin d’obtenir le titre lentiviral le plus élevé possible lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec CTS des cellules de production virale cultivées dans CTS LV-MAX un milieu de production.

Tous CTS LV-MAX les composants du kit de transfection sont produits dans des conditions de fabrication cGMP avec des tests de contrôle qualité approfondis afin d’assurer des applications appropriées des vecteurs viraux thérapeutiques précliniques, cliniques et commerciaux.

CTS LV-MAX Les caractéristiques du kit de transfection incluent :

  • Conçu de manière unique pour améliorer la transfection transitoire de multiples plasmides d’ADN en cultures cellulaires dérivées de HEK293 en suspension à haute densité
  • Permet des titres viraux élevés allant jusqu’à 1 x 108 TU/mL (LVV-GFP non concentré) pour offrir une alternative économique aux réactifs de transfection à base d’EAU
  • Protocole évolutif pour des blocs de puits de 96 profondeurs, flasques et bioréacteurs
  • Réactifs conformes à la réglementation produits conformément aux cGMP pour dispositifs médicaux, 21 CFR, Partie 820, et certifiés selon la ISO norme 13485. Dossier maître de médicaments et dossier de soutien réglementaire disponibles sur demande.

Le CTS LV-MAX kit de transfection nécessite CTS Opti-MEM de l’I (non inclus dans ce kit) pour la complexité. Les caractéristiques chimiquement définies, sans sérum et sans origine animale du CTS LV-MAX kit de transfection entraînent une grande reproductibilité et une fiabilité du lot au lot. La formulation de ce produit est identique à celle du kit de transfection de qualité LV-MAX recherche, mais le CTS LV-MAX kit de transfection est validé pour des applications cliniques et thérapeutiques commerciales.

Configuration personnalisée et emballage disponibles sur demande.

Spécifications

Classification Sans origine animale
Contenu et stockage • CTS LV-MAX Supplément,   500 mL CTS
• LV-MAX de réactif de transfection,   60 mL CTS
• LV-MAX d’améliorateur,   400 mL

à conserver à 28 – °C et protéger de la lumière. Navires sur glace gelée.

Type de culture Mammifères
Type de cellules HEK293
Format Flacon
Technique de transfection Transfection à base de lipides
À utiliser avec (application) LV Production
Type de produit Trousse de transfection
Quantité 1 kit (pour 10 L de production LV)
Type de réactif Transfection à base de lipides cationiques
Qualité de fabrication ISO 13485, enregistré à la FDA, 21 CFR 820
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Pour la recherche ou la fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. ATTENTION : Pas destiné à être administré directement aux humains ou aux animaux.