missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Poumon atteint de tuberculose - Humain, section

Numéro de catalogue. S30344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
S30344 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S30344 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur BS18196

Lame de microscope préparée d’une section du poumon humain affectée par la tuberculose. Coloré pour une meilleure visualisation des structures caractéristiques du tissu pulmonaire affecté par la tuberculose - granulomes. Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS.

  • Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
  • Taille : 25 x 77 mm (1 x 3 po)
  • Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
  • Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
  • Présente des structures caractéristiques du tissu pulmonaire ainsi que des structures tuberculeuses telles que les granulomes

Spécifications

Biosafety Level 1
Concentration 10%
Classification Pathologie
Material Verre
Mounting Type Section
Quantity 1 de chaque
Specimen Type Poumon humain atteint de tuberculose
Size 25 x 77 mm (1 x 3 po)
Slide Type Diapositive préparée