missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Luminex™ 200™ Système d’instruments

Numéro de catalogue. 361053926
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 système
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
361053926 1 système
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361053926 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur APX10031

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Luminex 200 système d’instruments établit la norme pour le multiplexage, offrant la capacité d’effectuer jusqu’à 100 tests différents dans un seul volume de réaction sur une plateforme basée sur la cytométrie en flux.

Le Luminex 200 système d’instruments établit la norme pour le multiplexage, offrant la capacité d’effectuer jusqu’à 100 tests différents dans un seul volume de réaction sur une plateforme basée sur la cytométrie en flux. Le Luminex 200 système est compatible avec les ProcartaPlex immunotests multiplex et QuantiGene Plex les tests d’expression génique multiplex.

Les caractéristiques du Luminex système incluent :

  • Multiplexage : jusqu’à 80 analytes par échantillon à l’aide de microsphères magnétiques
  • Plage dynamique (typique) : ≥3,5 logs
  • Temps de lecture : plaque à 96 puits en ≤45 minutes (jusqu’à 12 800 tests/heure)
  • Démarrage/arrêt quotidien : ≤30 min

Options disponibles

  • Logiciels : permis de sièges supplémentaires, module de sécurité de base, module 21 CFR partie 11, module d’automatisation, module LIS/LIMS
  • Service : contrats de service, QI/QI

Luminex xMAP Technologie

L’architecture ouverte de Luminex xMAP la technologie utilise l’imagerie, les microsphères, le traitement numérique du signal et la chimie—traditionnelle, combinant des technologies éprouvées d’une manière unique.

Les avantages de la Luminex xMAP technologie incluent :

  • Aide à réduire les coûts et la main-d’œuvre grâce au multiplexage
  • Exigences de taille d’échantillon plus petites comparées aux tests à résultat unique
  • Permet des résultats rapides et reproductibles grâce à une cinétique favorable de l’approche de réseau de billes liquides
  • Large éventail d’applications, y compris l’expression protéique et le profilage de l’expression génique

Comment Luminex xMAP fonctionne la technologie

Les ensembles de microsphères magnétiques sont codés par couleur avec des combinaisons de fluorophores rouges et infrarouges. Chaque ensemble de billes est recouvert d’un réactif spécifique à un biotest particulier, permettant la capture et la détection de plusieurs analytes spécifiques à partir d’un seul échantillon. L’optique de l’analyseur compact excite les colorants internes qui identifient chaque microsphère ainsi que tout colorant rapporteur capturé, fournissant la quantification des analytes individuels sur chaque microsphère. L’analyseur lit de nombreuses billes de chaque ensemble, permettant des résultats rapides et précis pour plusieurs cibles au sein d’un même échantillon.

Spécifications

Contenu et stockage • Luminex 200 gaine d’instrument
xMAP • Système
• d’administration de la gaine de fluide Plateforme X-Y pour plaques
xMAP • à 96 puits Aiguille d’échantillon

• de





• Dell fluide• de liquide 1 L Bouteille de gaine 1,2 L Kit d’ajustement de hauteur de la sonde pour bouteille de déchets Bloc de chauffage automatisé de plaque d’entretien (plaque 96 puits) Documentation PC de bureau avec Windows 10; moniteur, clavier et souris; xPONENT Logiciel (3 places), et essai de 90 jours de Security, 21 CFR Partie 11, modules

d’automatisation et de SIL, livrés séparément :
• Luminex 200 Kit de vérification de la performance du kit
• Luminex 200 d’étalonnage

Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Débit Jusqu’à 100 tests par heure
Quantité 1 système

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.