missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Luminata Substrat HRP Crescendo ELISA

Numéro de catalogue. ELLUR0100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mL
200 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
ELLUR0100 100 mL
ELLUR0200 200 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ELLUR0100 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur ELLUR0100

Utilisé sur les immunoblots comme substrat chimiluminescent

  • Méthodes de détection : chimiluminescence
  • Applications clés : ELISA
  • Chimiluminescent : réactif de détection HRP
  • Pour une utilisation sur les immunoblots

Spécifications

Quantity 100 mL
Content And Storage 2 °C à 8 °C