missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tubes à profil bas et capuchons bombés

Numéro de catalogue. AB0772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon en forme de dôme
Quantité:
120
250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de bouchon Quantité
AB0772 Bouchon en forme de dôme 120
AB0775 Bouchon en forme de dôme 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AB0772 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0772

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tubes à bande à profil bas pour applications PCR et qPCR.

Idéales pour les applications nécessitant de faibles volumes de réaction, Thermo Scientific™ les tubes à bande à profil bas sont compatibles avec des blocs cycleurs de 0,2 mL.

La conception à profil bas des Thermo Scientific tubes à bande à profil bas réduit l’espace mort entre le couvercle chauffé du thermocycleur et l’échantillon. Cela élimine la condensation sur la paroi latérale du tube, empêchant la réduction du volume de la PCR et augmentant l’efficacité de la réaction. Thermo Scientific les produits à profil bas sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μL.

Faits marquants :
  • Convient aux blocs thermocycleurs de 0,2 mL
  • Capacité maximale du tube de 150 μL une fois bouché
  • Profil bas pour réduire les espaces morts et augmenter l’efficacité de la PCR
  • Languettes de l’extrémité A –
  • Les condensateurs Ultra Clear sont idéaux pour la qPCR
Applications :
Certifications PCR, qPCR et PCR

en temps réel :
Certifiées libres d’ADN humain, de Rnase et de DNAS.


Certifications

Certifié libre d’ADN humain, RNases et DNases.

Spécifications

Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN et de RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0.1 mL
Volume (métrique) 0.15 mL
Quantité 120
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Plat
Type de bouchon Bouchon en forme de dôme
Bouchon inclus Oui
Format 120 tubes et capuchons à bande
Type de produit Tube à 8 bandes
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats