missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Lipoprotéines à faible densité provenant du plasma humain, pHrodo™ conjugués LDL verts et rouges
Description
Détecter l’absorption des lipoprotéines de basse densité (LDL), la maturation endosomale et le trafic dans les cellules avec pHrodo des conjugués Green-LDL et pHrodo Red-LDL. Ces conjugués LDL contiennent des colorants sensibles pHrodo au pH faiblement fluorescents au pH neutre, mais qui fluorescent vivement lors de l’exposition à des environnements acides, comme ceux que l’on trouve dans les endosomes. Les conjugués pHrodo Green-LDL et Red-LDL peuvent être utilisés en microscopie à fluorescence, cytométrie en flux, criblage à haut débit et expériences d’analyse à haut contenu.
La lipoprotéine de basse densité humaine (LDL) est l’un des complexes clés lipide :protéine dans le sang et constitue un élément crucial du métabolisme responsable du transport des lipides dans tout le corps. Le LDL issu du plasma humain, lorsqu’il est complexé avec pHrodo un colorant vert (pHrodo Green-LDL) ou pHrodo un colorant rouge (pHrodo Red-LDL), est un outil précieux dans les études de l’absorption du LDL par endocytose et le trafic du LDL à travers la cellule. pHrodo Le Green-LDL et pHrodo le Red-LDL sont faiblement fluorescents à pH neutre à l’extérieur des cellules, mais fluorescent vivement après l’endocytose. Cette caractéristique permet un protocole sans lavage lors de l’utilisation pHrodo de Green-LDL ou pHrodo Red-LDL, permettant la mesure cinétique de l’absorption du LDL, de la maturation endosomale et du trafic cellulaire. Ces conjugués LDL marqués fluorescentement ont été conçus pour être utilisés avec la microscopie à fluorescence, la cytométrie en flux, le tri cellulaire, l’analyse à haut débit et l’analyse à haut contenu.
Caractéristiques du pHrodo Green-LDL :
• Détectable avec un ensemble de filtres GFP/FITC (pic d’absorption : ∼509 nm, pic d’émission : ∼533 nm) Mutiplexable•
avec une grande variété de colorants bleus, rouges et rouges lointains tels que Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP et Mitotracker Deep Red, entre autres.
Caractéristiques du pHrodo Red-LDL :
• Détectable avec un ensemble de filtres RFP/TRITC (pic d’absorption : ∼560 nm, pic d’émission : ∼585 nm) Mutiplexable•
avec une grande variété de colorants et de rapports bleus, verts et rouge lointain tels que GFP, Fuo-4, calceine, NucBlue Caspase CellEvent 3/7 verte, Mitosox Green et Mitotracker Deep Red, entre autres.
pHrodo Green-LDL et pHrodo Red-LDL peuvent tous deux être utilisés dans un protocole sans lavage, permettant une mesure dynamique de l’absorption du LDL et du trafic cellulaire.
Caractéristiques du pHrodo Green-LDL :
• Détectable avec un ensemble de filtres GFP/FITC (pic d’absorption : ∼509 nm, pic d’émission : ∼533 nm) Mutiplexable•
avec une grande variété de colorants bleus, rouges et rouges lointains tels que Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP et Mitotracker Deep Red, entre autres.
Caractéristiques du pHrodo Red-LDL :
• Détectable avec un ensemble de filtres RFP/TRITC (pic d’absorption : ∼560 nm, pic d’émission : ∼585 nm) Mutiplexable•
avec une grande variété de colorants et de rapports bleus, verts et rouge lointain tels que GFP, Fuo-4, calceine, NucBlue Caspase CellEvent 3/7 verte, Mitosox Green et Mitotracker Deep Red, entre autres.
pHrodo Green-LDL et pHrodo Red-LDL peuvent tous deux être utilisés dans un protocole sans lavage, permettant une mesure dynamique de l’absorption du LDL et du trafic cellulaire.
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | • 1 x 200 μL pHrodo Red-LDL, 1 mg/mL Conserver au réfrigérateur (2 –8 °C) et protéger de la lumière. |
| Description | Lipoprotéine de faible densité provenant du plasma humain, pHrodo rouge (pHrodo rouge-LDL) |
| For Use With (Application) | Analyse cellulaire |
| For Use With (Equipment) | Microscope à fluorescence, Cytomètres en flux, Instrument d’analyse de contenu élevé |
| Product Type | Solution de marquage cellulaire |
| Form | Solution |
| Quantity | 200 μL |
| Shipping Condition | Glace humide |
| Species | Humain |
| Conjugate | pHrodo Rouge |