missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Loose Septa pour 24-414 Open Top Caps

Description
Thermo Scientific™ Les septa en vrac sont des septa de remplacement pour Thermo Scientific les fioles de VOA et les bouteilles de septa avec 24 à 414 bouchons ouverts. Les septa lâches peuvent être utilisées comme pièces de rechange pour Thermo Scientific les fioles et bouteilles de VOA avec septa non liée. Convient au capuchon ouvert standard 24-414. Cap peut aussi être acheté séparément (297-2414) pour être utilisé avec ce septum. Traité pour répondre aux spécifications de performance de l’EPA pour l’analyse organique volatile.
- 0,125 po d’épaisseur ou 0,060 po. Septum fin en silicone naturel doublé de PTFE, diamètre de 24 mm
- Pour utilisation avec Thermo Scientific des flacons et bouteilles VOA avec bouchon ouvert 24-414
- Disponible en différentes quantités par paquet
Comprend : Septa lâche
Spécifications
Spécifications
| Paramètres de certification | VOA |
| Couleur | Naturel |
| Aperçu général | Septum en silicone doublé de PTFE |
| Diamètre (impériale) | 0,94 po. |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Nb par boîte | 24 |
| Quantité | 24/Cs. |
| Septa | Silicone doublé de PTFE |
| Épaisseur (impériale) | 0,125 po. |
| Niveau | Traitée |
| Afficher plus de résultats |