missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium L-lactate, 97%

Numéro de catalogue. AAA1181830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1181830 250 g
AAA1181818 50 g
AAA118180B 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1181830 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1181830
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 27848-80-2 | C3H5LiO3 | 96,01 g/mol

Synthon chiral utile, bloc de construction pour les dépsipeptides

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 27848-80-2
Formule moléculaire C3H5LiO3
Poids moléculaire (g/mol) 96.01
Numéro MDL MFCD00065399
Clé InChI GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Synonyme lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
PubChem CID 23687877
Nom de l’IUPAC lithium; (2S)-2-hydroxypropanoate
SOURIRES [Li+].CC(C(=O)[O-])O

Spécifications

Nom ou substance chimique Lithium L-lactate
Point de fusion 253 °C à 255 °C
Quantité 250 g
Beilstein 3568332
Sensibilité Hygroscopique
Rotation optique −14° (c=1 dans l’eau)
Poids de formule 96.01
Pourcentage de pureté 97%
EINECSNumber 248-692-5
RTECSNumber OJ6311000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche