missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium ICP Standard, 10 000 ppm Li en 5%HNO 3, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. PLI10KN100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Emballage:
Bouteille naturelle en LDPE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
PLI10KN100 100 mL Bouteille naturelle en LDPE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PLI10KN100 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur PLI10KN100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 554-13-2 , 7697-37-2 , 554-13-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire CLi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Numéro MDL MFCD00011084
Clé InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Nom de l’IUPAC Carbonate de dilithium(1+)
SOURIRES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Lithium ICP Standard
Emballage Bouteille naturelle en LDPE
Notes sur la concentration ou la composition 10 000 ppm Li
CAS % minimum 77.0, 16.41, 4.13
CAS % maximal 81.0, 17.08, 4.29
Équivalent 1 ml = 10 mg Li
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH < 2
Catégorie Standard
Quantité 100 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats