missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrure de lithium, 99,4% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA4159614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4159614 25 g
AA4159622 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA4159614 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04159614
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7580-67-8 | HLi | 7,948 g/mol

L’hydrure de lithium est utilisé comme précurseur dans la production de divers réactifs lors de la synthèse, notamment le silane en réagissant avec le tétrachlorure de silicium via le procédé de Sundermeyer et l’hydrure d’aluminium et borohydrure de lithium. Il est utilisé dans les réacteurs nucléaires comme matériau de protection. De plus, c’est une source d’hydrogène ou un agent réducteur pour préparer d’autres hydrures amides et composés isotopiques 2H.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7580-67-8
Formule moléculaire HLi
Poids moléculaire (g/mol) 7.948
Numéro MDL MFCD00011074
Clé InChI SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
PubChem CID 62714
Nom de l’IUPAC lithium; hydrure
SOURIRES [H-].[Li+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Lithium hydride
Point de fusion 686 °C
Couleur Du blanc au gris
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Inodore
Sensibilité Sensible à l’air et à l’humidité
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Densité 0.78 g/mL
Formule linéaire LiH
Numéro UN UN1414
Indice de Merck 14,5533
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble dans la diméthylformamide. Insoluble dans l’acétone, le benzène et le toluène.
Poids de formule 7.95
Pourcentage de pureté 99.4%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H261-H314
Hazard Statement GHS H Statement
H260-H301-H314-H318
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Precautionary Statement P223-P231+P232-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: I; Proper Shipping Name: LITHIUM HYDRIDE
EINECSNumber 231-484-3
RTECSNumber OJ6300000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous argon

RUO – Usage réservé à la recherche