missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de lithium, ACS, 99,0% min
Description
L’hydrate de sulfate de cérium(IV) est utilisé comme application générale pour l’intermédiaire chimique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Convient au développement de matériaux pour batteries.
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 1310 °C (décomposition) |
| Nom ou substance chimique | Lithium carbonate |
| Nom Remarque | Pour analyse, ACS |
| Point de fusion | 723 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 2 kg |
| Odeur | Inodore |
| Aspect | Poudre cristalline blanche |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,0% min. |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H319 |
| Precautionary Statement | P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c |
| EINECSNumber | 209-062-5 |
| RTECSNumber | OJ5800000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche