missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonate de lithium, ACS, 99,0% min

Numéro de catalogue. AA3622536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 g
2 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AA3622536 500 g
AA36225A3 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA3622536 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03622536
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Niveau maximal d’impuretés : insoluble dans l’acide chlorhydrique dilué 0,01%, Cl 0,005%,NO 3 5 ppm, composés soufrés (commeSO 4) 0,2%, NH4 5 ppm, métaux lourds (comme Pb) 0,002%, Fe 0,002%, Ca 0,01%, K 0,01%, Na 0,1% | CAS : 554-13-2 | CLi2O3 | 73,89 g/mol

L’hydrate de sulfate de cérium(IV) est utilisé comme application générale pour l’intermédiaire chimique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Convient au développement de matériaux pour batteries.

Identifiants chimiques

CAS 554-13-2
Molecular Formula CLi2O3
Molecular Weight (g/mol) 73.89
MDL Number MFCD00011084
InChI Key XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O

Spécifications

Boiling Point 1310°C (decomposition)
Melting Point 723°C
Color Blanc
Physical Form Poudre
Quantity 500 g
Assay Percent Range 99.0% min.
Solubility Information Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
IUPAC Name dilithium; carbonate
Formula Weight 73.9
Grade ACS
Odor Odorless
Appearance White crystalline powder
Density 2.11 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Lithium carbonate, For analysis ACS
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302-H319
Precautionary Statement P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
EINECSNumber 209-062-5
RTECSNumber OJ5800000
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche