missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium Bis(triméthylsilyl)amide (environ 26% en tétrahydrofurane, environ 1,3 mol/L), TCI America™

Numéro de catalogue. H0915100ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H0915100ML 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. H0915100ML Fournisseur TCI America Code fournisseur H0915100ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4039-32-1
Formule moléculaire C6H18LiNSi2
Poids moléculaire (g/mol) 167.327
Numéro MDL MFCD00008261
Clé InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
PubChem CID 2733832
Nom de l’IUPAC lithium; bis(triméthylsilyl)azanide
SOURIRES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Lithium Bis(trimethylsilyl)amide (ca. 26% in Tetrahydrofuran, ca. 1.3mol/L)
pH >7
Quantité 100 mL
Numéro UN 2924
Poids de formule 167.33
Forme physique Liquide