missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium 2-éthylhexanoate

Numéro de catalogue. AA3933018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3933018 50 g
AA3933004 2 g
AA3933009 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA3933018 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03933018

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 15590-62-2 | C8H15LiO2 | 150,146 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 15590-62-2
Formule moléculaire C8H15LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.146
Numéro MDL MFCD00058702
Clé InChI MAZKNBXUMANNDL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoic acid lithium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt 1:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt, acmc-20akn3, lithium 1+ ion 2-ethylhexanoate, lithium 1+ 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, lithium salt 1:1
PubChem CID 23672311
Nom de l’IUPAC lithium; 2-éthylhexanoate
SOURIRES [Li+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Lithium 2-ethylhexanoate
Quantité 50 g
Poids de formule 150.15
Forme physique Bosses
Hazard Category H361d
Hazard Statement GHS H Statement
H361
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Precautionary Statement P201-P202-P281-P308+P313-P501c
EINECSNumber 239-657-5
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche