Learn More
Gilson™ Service de pipette légère
Description
- Inspection visuelle et fonctionnelle
- Nettoyage interne et externe
- Test de fuite
- Vérification gravimétrique
- Entretien préventif
- Regraisser au besoin
- Étiquette de pipette
- Service postal ou sur place disponible
- Délai de 5 jours
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Pipettes |
| Aperçu général | Vérification facile : Simple |
| Duration | 5 jours |
| Type de produit | Service |
| Comprend | EasyCheck Célibataire |