missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Fioles à scintillation liquide, HDPE, 20 mL

Numéro de catalogue. 0334172J
Modifier l'affichage
Click to view available options
Material (Liner):
Cône de polyéthylène (capuchon)
Feuille d’aluminium (capuchon)
Polyéthylène mousse (capuchon)
Closure Material:
Polypropylène
Urée
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Material (Liner) Closure Material
0334172J Cône de polyéthylène (capuchon) Urée
0334172F Feuille d’aluminium (capuchon) Polypropylène
0334172E Polyéthylène mousse (capuchon) Polypropylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 0334172J Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 986716

Fabriqué en polyéthylène haute densité avec des parois légères pour une meilleure efficacité de comptage. Ces flacons LS avec des bouchons à vis séparés (taille 22-400) sont emballés dans des sacs en polyéthylène de 100 unités et placés dans un plateau séparé des bouchons.

  • Fabriqué en polyéthylène haute densité avec des parois légères pour une meilleure efficacité de comptage
  • Fabriqué selon des tolérances précises pour éviter le bloquage
  • Emballés dans 5 plateaux utilitaires, chaque plateau de partition contenant 100 fioles
  • Les plateaux utilitaires servent à entreposer vos échantillons

Spécifications

Material (Liner) Cône de polyéthylène (capuchon)
Diameter (Metric) Outer 27 mm
Material HDPE
Volume (Metric) 20 mL
No. per Case 500
Packaging Type Emballé en plastique. Les capsules sont emballées séparément.
Closure Material Urée
Closure Size 22-400
Height (Metric) 61 mm