missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ensemble de mesures liquides
Description
Comprend
- Tasse (8 oz/250 ml)
- Pinte (16 oz/500 ml)
- Quart (32 oz/1000 ml)
Ensemble de 3 tasses avec des anses indiquées en onces et millilitres.
Order Info
De la maternelle à la 8e année.
Spécifications
Spécifications
| Grade Level | École élémentaire, Intermédiaire - École intermédiaire |