missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Lipofectamine™ Réactif de transfection 3000
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. L3000150
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
0.75 mL
1.5 mL
15 mL
5 x 1.5 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
L3000150 15 mL
L3000001 0.1 mL
L3000008 0.75 mL
L3000015 1.5 mL
L3000075 5 x 1.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. L3000150 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L3000150

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Lipofectamine™ Le réactif de transfection 3000 exploite notre technologie de nanoparticules lipidiques la plus avancée pour offrir des performances de transfection supérieures, avec des résultats d’application améliorés et reproductibles.

Ce réactif offre une efficacité de transfection supérieure et une viabilité cellulaire améliorée pour la plus large gamme de cellules difficiles à transfecter et de cellules courantes (par exemple, HEK293, HeLa).

Transfectez avec succès la plus grande variété de types de cellules biologiquement pertinentes grâce à un réactif qui offre :
  • Rendement supérieur—notre réactif le plus efficace pour les cellules difficiles à transfecter
  • Viabilité des cellules améliorée—doux pour vos cellules, avec une faible toxicité
  • Polyvalent—un réactif pour l’ADN, l’ARN et la co-transfection

Transfectez efficacement les cellules difficiles à transfecter.
Lipofectamine Le réactif 3000 est conçu pour transfecter efficacement les cellules difficiles à transfecter, offrant des performances de transfection supérieures sur un large éventail de types de cellules. Les types de cellules transfectées avec succès comprennent :

Fibroblaste (3T3, COS-7)
Myoblaste (C2C12, L6, CRL-1458)
Hépatocyte (HepG2, HuH7)
Cellule érythroleucémique (K562)
Carcinome mammaire (MCF7, Hs578T)
Carcinome de la prostate (LNCap)
Carcinome pulmonaire (A549, NCI-H460)
Ostéosarcome (SG U-2, Saos-2)
Carcinome du côlon (Caco2, SO480)
Carcinome pancréatique (PANC-1)
Mélanome cutané (SK-MEL-28)

Transfection efficace et économique des cellules communes
Pour les types de cellules communes, Lipofectamine le réactif 3000 est plus économique que les autres réactifs en raison de sa concentration élevée et de sa faible quantité d’utilisation. Le format 1,5 ml permet d’effectuer jusqu’à 1 500 réactions de transfection (dans des plaques à 24 puits)

Obtenez une efficacité de transfection supérieure tout en conservant une faible toxicité.
Lipofectamine Le réactif 3000 maintient une efficacité de transfection élevée dans une plage dynamique robuste de doses lipidiques pour une optimisation rapide et facile. Une dose de lipides de faible toxicité (0,75μ L pour les plaques à 24 puits) est suggérée pour les applications nécessitant une perturbation minimale des cellules.

Permet une efficacité de transfection élevée dans les nouvelles applications d'édition génomique.
Lipofectamine Le réactif 3000 convient aux nouvelles applications d’édition génomique. Il augmente les chances de réussite du clivage et de la recombinaison avec les TALEN ou les CRISPR grâce à une transfection hautement efficace, ce qui maximise en fin de compte l’efficacité des modifications génétiques et simplifie les processus en aval.

Spécifications

Classification Sans origine animale
Contenu et stockage Contient un flacon de Lipofectamine™ réactif 3000 et un flacon de réactif P3000TM améliorateur. À conserver à 2 –8 °C. Ne pas congeler.
Type de cellules Lignées cellulaires établies, Cellules souches, Cellules primaires, Cellules difficiles à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmidique, ARNsi synthétique, Plasmides ARNi (shRNA, miR)
Technique de transfection Transfection à base de lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Gamme de produit Lipofectamine
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 15 mL
Compatibilité avec le sérum Oui
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.