missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carson™ LinenTest™ Loupes

Numéro de catalogue. S01505
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grossissement:
11.5x
5x
6.5x
Diamètre (impériale) de lentille:
0,5 pouces
1 po
1,2 in
Poids (impériale):
0,9 oz.
1,1 oz.
1,5 oz
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Grossissement Diamètre (impériale) de lentille Poids (impériale)
S01505 6.5x 1 po 1,5 oz
S68577A 5x 1,2 in 0,9 oz.
S68577C 11.5x 0,5 pouces 1,1 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. S01505 Fournisseur Carson™ Code fournisseur LT60

Portable et léger.

  • Loupes compactes
  • Marquages en pouces et centimètres pour faciliter la mesure
  • Se plier à plat pour le rangement lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Cadre métallique robuste
  • Il vient avec une pochette souple

Spécifications

Matériau Verre, métal
Comprend Pochette souple
Diamètre (impériale) de lentille 1 po
Type de produit Loupe, Linent
À utiliser avec (application) Pour une mesure facile des petites parties et c’est parfait pour compter les mailles
Poids (impériale) 1,5 oz
Diamètre (métrique) de lentille 2.54 cm
Poids (métrique) 42.52 g
Grossissement 6.5x