missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lilolidine, 98%, Thermo Scientific™
Identifiants chimiques
| CAS | 5840-01-7 |
|---|---|
| Molecular Formula | C11H11N |
| Molecular Weight (g/mol) | 157.21 |
| InChI Key | QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 3-methoxy-n1-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-3-methoxydiphenylamine, 3-methoxy-1-n-phenylbenzene-1,4-diamine, acmc-1apzp, 4-anilino-2-methoxyaniline, p-methoxy-p-aminodiphenylamine, 1,4-benzenediamine, 2-methoxy-n4-phenyl, 2-methoxy-n∼4∼-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylene diamine |
| PubChem CID | 611802 |
| IUPAC Name | 2-methoxy-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine |
| SMILES | C1CN2C=CC3=CC=CC(C1)=C23 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
AC452900010
|
N/A | 1g |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
AC452900050
|
N/A | 5g |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Identifiants chimiques
| 5840-01-7 | |
| 157.21 | |
| 3-methoxy-n1-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-3-methoxydiphenylamine, 3-methoxy-1-n-phenylbenzene-1,4-diamine, acmc-1apzp, 4-anilino-2-methoxyaniline, p-methoxy-p-aminodiphenylamine, 1,4-benzenediamine, 2-methoxy-n4-phenyl, 2-methoxy-n∼4∼-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylene diamine | |
| 2-methoxy-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine |
| C11H11N | |
| QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N | |
| 611802 | |
| C1CN2C=CC3=CC=CC(C1)=C23 |
Spécifications
| 5840-01-7 | |
| Authentic | |
| Glass Bottle | |
| 3-methoxy-n1-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-3-methoxydiphenylamine, 3-methoxy-1-n-phenylbenzene-1,4-diamine, acmc-1apzp, 4-anilino-2-methoxyaniline, p-methoxy-p-aminodiphenylamine, 1,4-benzenediamine, 2-methoxy-n4-phenyl, 2-methoxy-n∼4∼-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylene diamine | |
| C1CN2C=CC3=CC=CC(C1)=C23 | |
| 157.21 | |
| 157.21 | |
| Lilolidine |
| 1% max. (60°C) (vacuum) | |
| 97.5 % min. (HPLC) | |
| C11H11N | |
| QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-methoxy-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine | |
| 611802 | |
| 98% |
RUO – Research Use Only