missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Antère de lilium - Première méotique, section transversale
Description
- Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
- Taille : 25 x 77 mm (1 x 3 po)
- Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
- Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
- Montre le pollen en développement et la première division méiotique des cellules
Specifications
Specifications
| Niveau de sécurité biologique | 1 |
| Concentration | 10% |
| Classification | Botanique |
| Matériau | Verre |
| Type de support | Section transversale |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’échantillon | anthère de lilium, première méiotique |
| Taille | 25 x 77 mm (1 x 3 po) |
| Type de lame | Diapositive préparée |