missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lignine (déalcaline), TCI America™

Numéro de catalogue. L0045500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
L0045500G 500 g
L004525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. L0045500G Fournisseur TCI America Code fournisseur L0045500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 9005-53-2
Numéro MDL MFCD00147441

Spécifications

Nom ou substance chimique Lignin (Dealkaline)
Couleur Noir-jaune
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (8)-0215
TSCA Oui