missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ ROX™ Plaque d’étalonnage spectrale de colorant, Fast 96-puits

Numéro de catalogue. 4432402
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4432402 1 plaque à 96 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4432402 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4432402
Obtenez jusqu’à 3 000 $ de produits qPCR avec achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour entretenir votre ViiA™ système 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex ou QuantStudio™ 12K Flex avec un bloc rapide à 96 puits.

La calibration et la vérification devraient être effectuées au moins tous les six mois. Veuillez consulter votre guide d’entretien des instruments pour les instructions complètes d’utilisation. Les formulations de colorants pour votre système de PCR en temps réel amélioreront les résultats du multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.

  • L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois; Voir le guide de maintenance des instruments pour les instructions complètes

Order Info

Le transport de glace sèche; Stocker les assiettes à -15° à -25 °C

Spécifications

Contenu et stockage Conserver à -15 °C à -25 °C
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Type de produit Plaque d’étalonnage spectrale de colorant
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Quantité 1 plaque à 96 puits
Type de calibrage Étalonnage spectrale

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.