missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LiChropur™ BSA+TMCS, Pour la dérivatisation GC, 93,0-97,0% (GC), MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 10 mL |
| Synonyme | Bis(trimethylsilyl)acetamide + Trimethylchlorosilane |
| Pourcentage de pureté | 3,0 à 5,0% (triméthylchlorosilane, composant mineur, GC) |
| Niveau | Dérivatisation GC |
LiChropur est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne