missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LiChropur™ Solution de trichlorure de bore, 12% en méthanol, pour la dérivatisation GC, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| CAS | 10294-34-5 |
| Quantité | 10 x 1 mL |
| Formule linéaire | BCl3 |
| Numéro MDL | MFCD00011313 |
| Poids de formule | 117.17 |
| Niveau | Dérivatisation GC |
| Gamme de produit | LiChropur |
| Densité | 0,875-0,895 g/ml (à 20 °C) |
LiChropur est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne