missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals LH-RH, saumon

Numéro de catalogue. AAJ64173MCR
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAJ64173MCR 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ64173MCR Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64173MCR

 

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Species Saumon
Purification Method HPLC
Common Name Hormone libératrice de l’hormone lutéinisante, saumon
Content And Storage -30 °C à -10 °C
Format Poudre
Molecular Weight (g/mol) 1212.31
Product Type LH-RH, saumon
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO - usage de recherche seulement
Sequence Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Trp-Leu-Pro-Gly-NH2

RUO – Usage réservé à la recherche