missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LevitasBio Système LeviCell 1.0

Numéro de catalogue. 12852118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
120 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
12852118 120 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 12852118 Fournisseur LevitasBio Code fournisseur 1000004

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Elle sépare doucement les cellules vivantes des cellules mortes et des débris, préservant leur état d’origine. Ce système permet aux chercheurs d’analyser de véritables signatures biologiques sans modifier ni endommager les cellules.

LeviCell 1.0 : Une approche révolutionnaire de l’analyse cellulaireLe système LeviCell 1.0 de LevitasBio est une technologie révolutionnaire d’analyse cellulaire qui permet aux chercheurs d’examiner, d’analyser et de délivrer de véritables signatures biologiques sans modifier, solliciter ou endommager les cellules. Ce système innovant utilise une technologie de lévitation unique pour séparer doucement les cellules vivantes des cellules mortes et des débris, préservant l’intégrité originale de l’échantillon.

Caractéristiques clés et avantages :

  • Préserve l’intégrité cellulaire : Un processus de séparation doux et non destructif assure que les cellules demeurent viables et non modifiées pour l’analyse en aval
  • Séparation sans étiquette : Élimine le besoin d’étiquetage des cellules, simplifie le flux de travail et réduit les artefacts potentiels
  • Taux de récupération élevés : Elle récupère efficacement un pourcentage élevé de cellules vivantes, maximisant ainsi l’utilisation de l’échantillon
  • Analyse rapide : flux de travail rapide et facile, permettant une analyse et une prise de décision rapides
  • Applications polyvalentes : Adapté à un large éventail d’applications, y compris l’oncologie, les neurosciences, l’immunologie et la découverte de médicaments
  • Interface conviviale : Une interface logicielle intuitive simplifie l’exploitation et l’analyse des données
  • Conception compacte : Petite empreinte, idéale pour des laboratoires avec un espace limité
  • Faible entretien : entretien minimal requis, réduisant les coûts opérationnels

En offrant une méthode douce et efficace de séparation et d’analyse cellulaire, le système LeviCell 1.0 offre aux chercheurs un outil puissant pour libérer de nouvelles perspectives sur la biologie cellulaire et les maladies.

Spécifications

Tension 120 V
Type de produit Système d’analyse cellulaire