missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LevGo smartSlicer™ Coupe-gel en plastique jetable et rasoir de sécurité de laboratoire

Numéro de catalogue. 18001029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
19 x 3.8 mm
25 x 51 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
18001029 19 x 3.8 mm
18001030 25 x 51 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18001029 Fournisseur LevGo Code fournisseur 3020248

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Coupez les gels en toute sécurité directement sur la boîte lumineuse aussi finement qu’une lame de rasoir industrielle à un seul tranchant

  • À seulement 0,27 mm (0,011 po) Il smartSlicer est aussi mince qu’une lame de rasoir industrielle à un seul tranchant, mais beaucoup plus sécuritaire – il smartSlicer est peu susceptible de vous trancher.
  • Il smartSlicer est capable de trancher proprement les gels directement sur la boîte lumineuse sans rayer la surface de la boîte.
  • Ils smartSlicer peuvent être utilisés pour hacher, hacher ou trancher des échantillons de tissus mous.
  • Elle smartSlicer est ajustable – il suffit de la couper avec des ciseaux standards à la largeur requise.
  • Disponible en deux tailles :
    • Standard smartSlicer a la même taille qu’un rasoir industriel à un seul tranchant.
    • Grand, smartSlicer c’est 30% plus grand pour les gros emplois.
  • Les smartSlicers sont fabriqués USA en qualité PET alimentaire et emballés 100 par paquet.
  • Brevet 9132561

Spécifications

Matériau de lame Qualité alimentaire PET
Type de produit Rasoir de sûreté à un seul tranchant
À utiliser avec (application) Coupez, hachez ou tranchez des échantillons de tissus mous
Taille 19 x 3.8 mm
À utiliser avec (équipement) Gel d’électrophorèse
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.27 mm
Certifications/Conformité Qualité alimentaire
Couleur Bleu transparent
Quantité 10/Pk.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats