missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate de léamisole, 99,62%, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN15522810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN15522810 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN15522810 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0215522810

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 16595-80-5
Formule moléculaire C11H13ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 240.749
Clé InChI LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Synonyme levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
PubChem CID 27944
ChEBI CHEBI:6433
Nom de l’IUPAC (6S)-6-phényl-2,3,5,6-tétrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole; Chlorhydrate
SOURIRES C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Levamisole hydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Poids de formule 240.8
Pourcentage de pureté 0.9962
Forme physique Poudre cristalline