missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sel de leupeptine trifluoroacétate, MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN19562301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19562301 1 mg
ICN19562305 5 mg
ICN19562325 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. ICN19562301 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219562301

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 147385-61-3
Formule moléculaire C22H39F3N6O6
Poids moléculaire (g/mol) 540.59
Numéro MDL MFCD00133458
Clé InChI WUHGBZVQELGOMH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme leupeptin trifluoroacetate salt, n-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl-2-2-acetamido-4-methylpentanamido-4-methylpentanamide; trifluoroacetic acid, trifluoroacetic acid-n-acetylleucyl-n-5-diaminomethylidene amino-1-oxopentan-2-yl leucinamide 1/1
PubChem CID 44134799
Nom de l’IUPAC N-{5-[(diaminométhylidène)amino]-1-oxopentan-2-yl}-2-(2-acétamido-4-méthylpentanamido)-4-méthylpentanamide; Acide trifluoroacétique
SOURIRES OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Leupeptin Trifluoroacetate Salt
Quantité 1 mg
Poids de formule 540.6