missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, HPRT humain

Catalog No. A32829
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
A32829 1 mL
A32056 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Catalog No. A32829 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A32829

Please call Customer Service at 1-800-234-7437 or send an email to help@thermofisher.com for assistance.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

L’optimisation des conditions de livraison est une étape cruciale dans toute expérience utilisant le système CRISPR/Cas9.

L’optimisation des conditions de livraison est une étape cruciale dans toute expérience utilisant le système CRISPR/Cas9. Le Invitrogen™ LentiArray™ gRNA CRISPR Positive Control Lentivirus contre HPRT est un gRNA hautement efficace validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui a atteint des efficacités d’édition supérieures à 80%. Il peut être utilisé pour déterminer rapidement les conditions idéales de livraison afin d’atteindre une efficacité maximale d’édition dans votre modèle cellulaire de choix.

Le Invitrogen™ LentiArray™ gRNA CRISPR Positive Control Lentivirus contre HPRT est un gRNA hautement efficace validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui a atteint des efficacités d’édition supérieures à 80%. Il peut être utilisé pour déterminer rapidement les conditions idéales de livraison afin d’atteindre une efficacité maximale d’édition dans votre modèle cellulaire de choix.

Specifications

Contenu et stockage À conserver dans un congélateur ultra-froid (de -68 °C à -85 °C).
Type Contrôle Contrôle positif
Type de livraison Lentiviral
Format Plaque à 96 puits
Promoteur U6
Technique de transfection Transduction lentivirale
Espèces Humain
À utiliser avec (application) K.-O. du gène CRISPR
Gamme de produit LentiArray
Type de produit Contrôle positif
Quantité 1 mL
Type d’ARNi ARNG
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Show More Show Less

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.