missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Contrôle négatif Lentivirus, humain, non ciblant

Numéro de catalogue. A32062
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A32062 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Numéro de catalogue. A32062 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A32062

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

Les gRNA témoins négatifs sont essentiels pour les applications de dépistage visant à fixer des seuils pour la détermination des résultats.

Le Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, contient une séquence d’ARNg sans homologie de séquence à aucune région du génome humain.

Recommended Storage

Store at -68 to -85°C

Spécifications

Contenu et stockage 1 x 100 μL. Conserver à -68 à -85 °C.
Type Contrôle Contrôle négatif non ciblé
Type de livraison Lentiviral
Promoteur U6
Technique de transfection Transduction lentivirale
Espèces Humain
À utiliser avec (application) K.-O. du gène CRISPR
Gamme de produit LentiArray
Type de produit CRISPR Négatif Lentivirus de contrôle
Quantité 100 μL
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.