missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tige en plomb, diamètre de 6,35 mm (0,25 po), 99,999% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA42691DT
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mm
250 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA42691DT 250 mm
AA42691DJ 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA42691DT Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042691DT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7439-92-1 | Pb | 207,20 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom de l’IUPAC Plomb
SOURIRES [Pb]

Spécifications

Couleur Gris
Nom ou substance chimique Lead rod
Nom Remarque 6,35 mm (0,25 po) de diamètre.
Quantité 250 mm
Odeur Inodore
Poids ≈18 g/50 mm
Forme Tige
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.999%
Hazard Category H350-H360FD-H362-H372
Hazard Statement GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Precautionary Statement P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
EINECSNumber 231-100-4
RTECSNumber OF7525000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche