missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lingot de plomb, 99,999% (base métaux)

Numéro de catalogue. AA4300822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4300822 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA4300822 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04300822

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7439-92-1 | Pb | 207,20 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom de l’IUPAC Plomb
SOURIRES [Pb]

Spécifications

Couleur Gris
Nom ou substance chimique Lead
Aspect Lingot gris
Quantité 100 g
Odeur Inodore
Fourchette de pourcentages d’essai 99,999% (base des métaux)
Forme Lingot
Hazard Category H350-H360FD-H362-H372
Precautionary Statement P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
EINECSNumber 231-100-4
RTECSNumber OF7525000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche