missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyde de plomb(II), extra pur, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lead(II) oxide |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 50 kg |
| Odeur | Inodore |
| Emballage | Fût en plastique |
| Aspect | Solide jaune |
| Numéro UN | UN 2291 |
| Poids de formule | 223.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% |
| Niveau | Ultra pure |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H360FD: May damage fertility. May damage the unborn child. H302 + H332: Harmful if swallowed or if inhaled H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects. |
| DOTInformation | DOT Class: 6.1, Packaging Group: III |
| EINECSNumber | 215-267-0 |