missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromate de plomb, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18611223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
12 kg
50 kg
Emballage:
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18611223 50 kg Fût en fibre
18611222 2.5 kg Seau en polyéthylène
18611221 12 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18611223 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur L118350KGBL
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

High-purity lead chromate reagent for professional laboratory applications.

  • Formule chimique : PbCrO4
  • Poids moléculaire : 323,20
  • État physique : Solide (cristaux)
  • Couleur : jaune
  • Point de fusion : 844 °C
  • Solubilité : Insoluble dans l’eau froide
  • Stabilité : Stable

Identifiants chimiques

CAS 7758-97-6

Spécifications

Nom ou substance chimique Lead Chromate
Point de fusion 844 °C
Couleur Jaune, jaune-orangé
CAS % maximal 1
Forme physique Solide
Quantité 50 kg
Formule moléculaire PbCrO4
Formule linéaire PbCrO4
Synonyme Lead Chromate (VI), Lead Chromium Oxide, Plumbous chromate
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau froide
SOURIRES [O-][Cr+6]([O-])([O-])=O.[Pb+2]
Nom de l’IUPAC Lead(II) chromate
Poids moléculaire (g/mol) 323.2
Poids de formule 323,2 g/mole
Niveau Réactif
Origine de la fabrication USA
Emballage Fût en fibre
Aspect Solide cristallin
Gravité spécifique 6.12
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.