missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Antimonide de plomb, 99+% (base métallique), Thermo Scientific™
Description
Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lead antimonide |
| Forme physique | Lump |
| Quantité | 5 g |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Numéro UN | UN1549 |
| Poids de formule | 328.94 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Odeur | Inodore |
| Densité | 6.72 g/mL |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H332-H350-H360Df-H373 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H360-H373-H302-H332 May damage fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S. |
| EINECSNumber | 235-536-6 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |