missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Remplissage de pipette en caoutchouc

Numéro de catalogue. 14127517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Rouge
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
14127517 Rouge
14127518 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 14127517 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur HS120443
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour un fonctionnement efficace à une main. Utilisez le remplisseur de pipette en caoutchouc pour contrôler l’évacuation de l’air, l’absorption du liquide et la distribution de liquide avec trois valves, chacune contenant une bille en acier inoxydable résistante aux produits chimiques.

  • Fonctionnement efficace à une main
  • Contrôler l’évacuation de l’air, l’absorption du liquide et la distribution de liquide avec trois valves contenant chacune des billes en acier inoxydable résistantes aux produits chimiques
  • Soupape de décharge de pincement pour un écoulement fluide du liquide
  • Dimensions (L x Wide x D) : 13,0 x 5,4 x 54 cm (5,11 x 2,12 x 2,12 po)

Spécifications

Cônes compatibles 35 mL
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Jetable Réutilisable
À utiliser avec minée
Type de prise Rond
Matériau Caoutchouc naturel
Modèle Standard
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stériles
Catégorie Remplissage de pipettes
Volume (métrique) 35 mL
À utiliser avec (application) Pipotage sécuritaire des caustiques
À utiliser avec (équipement) Pipettes de taille standard
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats