missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSA™ Latchways™ Trousse de ligne de vie verticale pour poteaux d’extension

Numéro de catalogue. 19141467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
6 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
19141467 6 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19141467 Fournisseur MSA™ Code fournisseur 3190100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

MSA™ Latchways™ Le kit de ligne de vie verticale pour échelles à poteaux prolongés permet de se déplacer sans mains libres sur toute la hauteur de l’échelle fixe, éliminant ainsi la nécessité de se déconnecter et de trouver de nouveaux points d’attache lors de la montée ou de la descente de l’échelle.

  • MSA Latchways™ Les kits de lignes de vie verticales pour échelles offrent une solution facile à installer lorsque la protection contre les chutes est nécessaire pour grimper sur des échelles fixes.
  • Protection contre les chutes d’échelle fixe auto-installée Utilisée en complément du Latchways LadderLatch™ dispositif d’attache
  • Tous les composants en acier inoxydable
  • Disponible avec un poste d’extension pour une meilleure mobilité utilisateur.
  • Marché : Construction, industrie générale, services publics
  • Application : Travailler en hauteur

Spécifications

Longueur (métrique) 6 m
Longueur (impériale) 20 ft
Certifications/Conformité ANSI Z359.16 – 2016, CSA Z59.2.5, OSHA 1910 Protection contre les chutes d’échelle sur les surfaces de marche-travail, EN 353:1, AS/NZ 1891.4, AOCS01-00-SCP-Z06-Formulaire MSA d’auto-certification compilé - Z359.16 VLL
Comprend Ancrage supérieur galvanisé, kit de fixation de l’ancrage supérieur, ensemble absorbeur Lifeline avec câble en acier inoxydable attaché, porte intermédiaire monté sur échelle, kit de fixation de guide de câble, assemblage d’ancrage inférieur, kit de fixation d’ancrage inférieur, kit d’étiquette système (Tige d’extension galvanisée et kit de fixation de poteau d’extension avec option poteau d’extension)
Type de produit Kit de système d’échelle verticale pour poteaux d’extension
Quantité 1 pièce