missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Abdomen anti-souris marqué TB

Numéro de catalogue. PV3768
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PV3768 1 mg
PV3766 25 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PV3768 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3768
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

LanthaScreen™ Abdomen anti-souris marqué TB

  • Un réactif général pour le développement d’essais
  • Cet anticorps marqué par le terbium va se lier aux anticorps de souris
  • Il est idéalement adapté au développement d’un essai lors de l’évaluation de plusieurs anticorps primaires chez la souris
  • Aussi idéal pour une utilisation lorsqu’il est impossible de marquer directement un anticorps primaire en terbium

Spécifications

Contenu et stockage Anticorps anti-souris marqué au terbium dans le sérum physiologique tamponné par HEPES. Conserver à -20 °C.
Excitation/Émission 340/490, 520
Affichage Point final
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Conjugué Chélates lanthanides, terbium (TB)
Gamme de produit LanthaScreen
Quantité 1 mg
Réactivité Souris

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.