missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Trousse d’anticorps anti-chèvres marquée à la tuberculose

Numéro de catalogue. PV3771
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PV3771 1 mg
PV3769 25 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PV3771 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3771

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des anticorps secondaires spécifiques à l’espèce marqués à la tuberculose sont disponibles dans la LanthaScreen™ boîte à outils des réactifs d’essai pour faciliter le développement interne de tests autour de plusieurs classes cibles et formats de test.

  • Des anticorps secondaires spécifiques à l’espèce marqués par la tuberculose sont disponibles dans la LanthaScreen™ boîte à outils des réactifs d’essai pour faciliter le développement interne de tests autour de plusieurs classes cibles et formats de test
  • Les anticorps secondaires marqués par la tuberculose se lient à leur espèce correspondante IgG avec de faibles nanomolairesapparentes de K d, et montrent une réactivité croisée négligeable avec les IgG d'autres espèces
  • Chaque anticorps anti-espèce marqué au TB reçoit un IgG marqué à la fluorescéine correspondant comme témoin positif
  • Dans un dosage kinase utilisant le réactif générique anticorps marqué à la tuberculose, l’anticorps primaire antiphosphopeptide n’est pas marqué
  • L’étape de détection est effectuée par l’ajout de l’anticorps secondaire marqué à la tuberculose
  • Cette approche peut être appliquée à d’autres classes cibles et formats d’essais

Spécifications

Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Conjugué Chélates lanthanides, terbium (TB)
Gamme de produit LanthaScreen
Quantité 1 mg
Réactivité Chèvre

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.