missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-éthylhexanoate de lanthane(III), 10% en po/v d’hexane, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AA41268AE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA41268AE 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA41268AE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 041268AE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 67816-09-5 | Molecular Formula: C24H45LaO6 | Molecular Weight: 568.523 g/mol

Le lanthane(III) 2-éthylhexanoate, composé de 10% en p/v dans l’hexane, est utilisé comme sec dans l’industrie de l’encre, des revêtements et de la peinture.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 67816-09-5
Formule moléculaire C24H45LaO6
Poids moléculaire (g/mol) 568.523
Numéro MDL MFCD00798555
Clé InChI PPNFILUQDVDXDA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme lanthanum tris 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexoate, lanthanum 3+ 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt 3:1, 2-ethylhexanoate; lanthanum 3+, tris 2-ethylhexanoic acid lanthanum salt, lanthanum 3+ tris 2-ethylhexanoate
PubChem CID 171899
Nom de l’IUPAC 2-éthylhexanoate; lanthane(3+)
SOURIRES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[La+3]

Spécifications

Nom ou substance chimique Lanthanum(III) 2-ethylhexanoate
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1208
Renseignements sur la solubilité Soluble dans des solvants organiques. Pas miscible dans l’eau.
Poids de formule 568.18
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 10% w/v in hexane
Forme physique Liquide
Hazard Category H225-H304-H315-H319-H336-H361f-H373
Hazard Statement GHS H Statement
H225-H304-H361-H373-H315-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Precautionary Statement P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HEXANES
EINECSNumber 267-212-5
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche