missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lanthanum ICP Standard, 10,000 ppm La in 5% HNO3, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lanthanum ICP Standard |
| Emballage | Natural LDPE Bottle |
| Notes sur la concentration ou la composition | 10,000ppm La |
| CAS % minimum | 87.0, 10.17, 1.02 |
| CAS % maximal | 90.0, 10.59, 1.06 |
| Équivalent | 1 mL = 10 mg La |