missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laminaran d’Eisenia Bicyclis, TCI America™

Numéro de catalogue. L008825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
L008825G 25 g
L00881G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. L008825G Fournisseur TCI America Code fournisseur L008825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 9008-22-4
Formule moléculaire C18H32O16
Poids moléculaire (g/mol) 504.438
Numéro MDL MFCD00466918
Clé InChI DBTMGCOVALSLOR-DEVYUCJPSA-N
Synonyme laminarin, laminaran
PubChem CID 46173707
Nom de l’IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,5-triol
SOURIRES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Laminaran from Eisenia Bicyclis
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (8)-0073
TSCA Oui