missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Labtainer Pro Lite BioProcess Container avec MPC et Luer, Aegis5-14
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. LL3000401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 L
5 L
10 L
20 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacity (Metric)
LL3000401 2 L
LL3000402 5 L
LL3000403 10 L
LL3000404 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. LL3000401 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LL30004.01

La nouvelle génération Thermo Scientific Labtainer Pro de Lite BioProcess Container (BPC) offre une solution polyvalente pour les applications de manipulation des liquides lorsqu’elle est utilisée en complément de notre portefeuille complet de solutions à usage unique.

Le Thermo Scientific Labtainer Pro Lite BioProcess Container (BPC) est un contenant flexible à usage unique conçu pour la manipulation régulière de liquides à travers les flux de travail de bioprocédé. Adaptés à l’échantillonnage, aux procédés de culture cellulaire, au stockage intermédiaire et au transfert de fluides, Labtainer Pro les BPC Lite offrent une utilisation efficace de l’espace, une manipulation ergonomique et des configurations de ports flexibles. Plusieurs volumes standards et options de portage supportent l’intégration dans les assemblages et flux de travail à usage unique existants.

  • Drainage efficace et réduction du blocage : La géométrie de la chambre, le placement optimisé des ports et les ports à profil bas favorisent un drainage efficace lors des étapes de transfert et de récupération, aidant à réduire le volume résiduel.
  • Configurations de ports flexibles : Disponible avec deux, trois ou quatre ports de catye dans une gamme de tailles, permettant des assemblages plus aérodynamiques et réduisant potentiellement le nombre de connexions nécessaires.
  • Amélioration des performances du scellement port-film : Les orifices en cateye avec étanchéité thermique à impulsion soutiennent des joints robustes du port vers le film, contribuant à une performance constante lors des opérations de routine.
  • Caractéristiques de maniabilité ergonomique : Les conceptions de poignées améliorées favorisent une manipulation plus efficace lors de l’installation, de l’utilisation et du transport, soutenant le confort de l’opérateur et l’efficacité du flux de travail.
  • Conçu pour être intégré dans des flux de travail à usage unique : De multiples volumes et configurations standards permettent Labtainer Pro aux BPC Lite de s’intégrer dans les assemblages à usage unique existants et les flux de travail de biotraitement.
  • Emballages conçus pour une manipulation propre : Emballé pour assurer l’intégrité du produit lors de l’expédition et de la manipulation, avec des fonctions faciles à ouvrir et un sac extérieur en polyéthylène pour faciliter le déballage proprement et la préparation à l’utilisation.

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Closure Type Système fermé
Color Clair
Disposable Usage unique
For Use With (Application) Biotraitement
Material Polyéthylène
Sterility Stérile
Tubing Style TPE
Film Description Aegis5-14
Latex Free Oui
Port Detail 3 portages
Product Line Labtainer™
Quantity 1 de chaque
Sterilization Method Gamma Irradiation
Tubing Length Line 1 12 po
Tubing Length Line 2 12 po
Tubing Length Line 3 10,16 cm (4 po)
Tubing Material Line 1 MPC corps, tubulure en TPE, 3/8 po ID
Tubing Material Line 2 MPC Insert, tubulure TPE, 3/8 po ID
Tubing Material Line 3 Corps Luer lock avec insert Luer sans aiguilles, tubes en TPE, 1/8 po ID
Product Type Récipient de bioprocédé pour liquide
Capacity (Metric) 2 L
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques ni administrer directement à des êtres humains ou à des animaux.