Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer Pro Lite BioProcess Container avec AQG, Aegis5-14

Description
Le Thermo Scientific Labtainer Pro Lite BioProcess Container (BPC) est un contenant flexible à usage unique conçu pour la manipulation régulière de liquides à travers les flux de travail de bioprocédé. Adaptés à l’échantillonnage, aux procédés de culture cellulaire, au stockage intermédiaire et au transfert de fluides, Labtainer Pro les BPC Lite offrent une utilisation efficace de l’espace, une manipulation ergonomique et des configurations de ports flexibles. Plusieurs volumes standards et options de portage supportent l’intégration dans les assemblages et flux de travail à usage unique existants.
- Drainage efficace et réduction du blocage : La géométrie de la chambre, le placement optimisé des ports et les ports à profil bas favorisent un drainage efficace lors des étapes de transfert et de récupération, aidant à réduire le volume résiduel.
- Configurations de ports flexibles : Disponible avec deux, trois ou quatre ports de catye dans une gamme de tailles, permettant des assemblages plus aérodynamiques et réduisant potentiellement le nombre de connexions nécessaires.
- Amélioration des performances du scellement port-film : Les orifices en cateye avec étanchéité thermique à impulsion soutiennent des joints robustes du port vers le film, contribuant à une performance constante lors des opérations de routine.
- Caractéristiques de maniabilité ergonomique : Les conceptions de poignées améliorées favorisent une manipulation plus efficace lors de l’installation, de l’utilisation et du transport, soutenant le confort de l’opérateur et l’efficacité du flux de travail.
- Conçu pour être intégré dans des flux de travail à usage unique : De multiples volumes et configurations standards permettent Labtainer Pro aux BPC Lite de s’intégrer dans les assemblages à usage unique existants et les flux de travail de biotraitement.
- Emballages conçus pour une manipulation propre : Emballé pour assurer l’intégrité du produit lors de l’expédition et de la manipulation, avec des fonctions faciles à ouvrir et un sac extérieur en polyéthylène pour faciliter le déballage proprement et la préparation à l’utilisation.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Système fermé |
| Couleur | Clair |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Biotraitement |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Type de tubulure | TPE |
| Description du film | Aegis5-14 |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus de résultats |
À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques ni administrer directement à des êtres humains ou à des animaux.