missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF™ Neuberger LABOPORT™ Pompes à vide à membrane

Numéro de catalogue. 13880906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
N820G
N840G
Débit:
20 L/min.
34 L/min.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle Débit
13880906 N840G 34 L/min.
13880905 N820G 20 L/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13880906 Fournisseur KNF™ Neuberger Code fournisseur 317123/315995

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour diverses applications en laboratoire telles que l’évaporation rotatif, le dégazage et les fours à vide. Sa petite empreinte permet d’économiser un espace de laboratoire précieux et son contrôle intégré de la vitesse permet à la pompe de répondre à une variété de besoins spécifiques.

  • TFM™ La tête en PTFE, les vannes FFPM et la membrane recouverte de PTFE sont idéaux pour les gaz et vapeurs agressifs/corrosifs
  • Fonctionnement 100% sans huile pour le transfert, l’évacuation et la compression purs des gaz
  • Une vanne de ballast de gaz intégrée et un contrôle de vitesse de rotation adaptent la pompe à des besoins spécifiques
  • L’affichage de statut à 3 couleurs indique en fonctionnement/veille/erreur
  • Écologique

Spécifications

Mise à vide max 4.5 torr
Exigences électriques 100/240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 9,4 x 7,0 x 11,4 po.
Modèle N840G
Débit 34 L/min.
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Pompe à vide à membrane
Classification du boîtier IP30
Applications Évaporation rotative
Pression maximale 1,5 psig
Tension 100/240 V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats