missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Remplacement du HEPA pour la pompe à vide

Numéro de catalogue. 16200388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
HEPA
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de filtre
16200388 HEPA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 16200388 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5441401

Pour utilisation avec des pompes à vide à palettes rotatives.

Filtre HEPA, efficacité de 99,99% sur des particules de 0,3 micron. 5 po. diamètre x 4,75 po. Élevé. Pour utilisation avec les kits 5441400, 5441403 et 7386500.

Spécifications

Efficacité 99.99%
Type de filtre HEPA
Poids (impériale) 2 lb.
Poids (métrique) 0.9 Kg