missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Paramount™ Enceintes sans conduits : 4 pieds. Large

Numéro de catalogue. 10030212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale) intérieure:
22,7 pouces.
32 po
35 po.
Fréquence:
50/60 Hz
60 Hz
Hauteur (métrique) d’ouverture de vitre:
24 cm
30.5 cm
Débit:
175 à 295 cfm
230 à 380 cfm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (impériale) intérieure Fréquence Hauteur (métrique) d’ouverture de vitre Débit
10030212 22,7 pouces. 50/60 Hz 24 cm 175 à 295 cfm
10030209 32 po 60 Hz 30.5 cm 230 à 380 cfm
10030211 35 po. 60 Hz 30.5 cm 230 à 380 cfm
10030208 22,7 pouces. 60 Hz 24 cm 175 à 295 cfm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 10030212 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 6963420

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Des filtres, de surface de travail, de base, identiques ou pas plus de deux types de filtres peuvent être utilisés dans un même boîtier : les modèles de 4 pieds nécessitent 6 filtres

J’ai commodément ajouté l’élimination des vapeurs à ton laboratoire. L’enceinte Labconco Paramount™ sans conduits ne nécessite pas de conduits extérieurs.

Les enceintes autonomes assurent une manipulation sécuritaire des organes organiques, du formaldéhyde, du gaz acide, des composés soufrés ou des vapeurs et vapeurs chimiques à base d’ammoniac ainsi que des particules. L’air à l’intérieur de l’enceinte passe par des filtres à charbon et, dans certains cas, par des filtres HEPA supplémentaires, avant d’être évacué en toute sécurité vers le laboratoire. Vitesse face : 60-100 pi/min.

  • Déflecteur arrière fendu breveté : favorise un flux d’air laminaire horizontal pour s’assurer que les vapeurs et les vapeurs sont attirées à l’arrière de l’enceinte sans turbulences pouvant causer un manque de confinement
  • Composants améliorant le confinement : assurez-vous qu’aucune vapeur n’entre dans la zone de respiration
  • Capteur de vapeur chimique organique précis : détecte les produits chimiques qui percent le filtre, assurant ainsi le maintien de la protection
  • Sept types de filtres empilables différents : Éliminer les contaminants de vapeur de l’air, peut être combiné pour manipuler différents types de produits chimiques et de particules lors d’une même application
  • Profil breveté Clean-Sweep™
  • Profils d’entrée latérale
  • Feuille d’aluminium de contenance supérieure, alimentation supérieure en air dilué
  • Respectueux de l’environnement : L’article comporte des caractéristiques environnementales (p. ex. économie d’eau, sans plomb, etc.) telles que décrites dans le détail du produit.

  • Coffre avant et côtés en verre de sécurité trempé
  • Cadre en aluminium revêtu d’époxy
  • Déflecteur arrière en acier et plénum
  • Affichage numérique du débit d’air et de l’état du filtre
  • Contrôle tactile du fonctionnement de l’enceinte par pavé tactile
  • Une ceinture ergonomique permet une vue rapprochée et réduit l’éblouissement
  • La technologie avancée des moteurs consomme moins d’énergie et fonctionne plus silencieusement que les modèles comparables

Certifications

SEFA 1-2005. ASHRAE™ 110-95. ANSI™ Z9.5-2003. UL 3101-1/61010-1. CAN/CSA C22.2 No. 1010.1. Marquage de conformité CE (modèles 230V)

Spécifications

Type de produit Boîtier
Type de filtre Carbone lié et/ou HEPA
Ampérage 3 A
Certifications/Conformité EC
Profondeur (impériale) 29 pouces.
Profondeur (métrique) 74 cm
Dimensions (P x L x H) 29 x 48 x 44 po.
Débit 175 à 295 cfm
Hauteur (impériale) 43,7 po.
Hauteur (impériale) intérieure 22,7 pouces.
Hauteur (métrique) 111 cm
Hauteur (métrique) d’ouverture de vitre 24 cm
Comprend Largeur nominale
Yield (Rendement) 53 à 62 dBA
Tension 230 V
Poids (impériale) 320 lb.
Poids (métrique) 145 kg
Largeur (impériale) 24 po.
Largeur (métrique) 61 cm
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats