missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Étagères intérieures de boîte à gants

Numéro de catalogue. 161017
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Boîte à gants combinée de protection
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement)
161017 Boîte à gants combinée de protection
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 161017 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5061600

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

À utiliser avec Protector™ des boîtes à gants.

Offre de l’espace d’étagère sur le mur arrière de l’intérieur de la boîte à gants. Trois étagères de rangement en acier inoxydable sont fixées à des supports verticaux en acier recouverts d’époxy. Les tablettes ont une hauteur ajustable et mesurent 30 po. large x 6 po. profond (76,2 x 15,2 cm). Le matériel d’installation et les instructions sont inclus.

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Boîte à gants combinée de protection
Poids (impériale) 15 lb.
Poids (métrique) 6.8 Kg
Profondeur (impériale) 6 in
Largeur (impériale) 30 in
Profondeur (métrique) 15.24 cm
Largeur (métrique) 76.2 cm
Matériau Acier inoxydable